tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC502892-1G
PC502892-250MG
APOSPC502892-1GEA
111
EUR
APOSPC502892-1G
APOSPC502892-250MG
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Fórmula:
C₉H₁₆F₃NO₂S Peso Molecular: 259.289 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD31653054 Número CAS: 2092899-89-1 |