Print…
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502891-1G PC502891-250MG
APOSPC502891-1GEA 174 EUR
APOSPC502891-1G APOSPC502891-250MG
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate
Fórmula: C₉H₁₆F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17677143
Número CAS: 1208080-46-9