Print…
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC502888-1G PC502888-250MG
APOSPC502888-1GEA 0 EUR
APOSPC502888-1G APOSPC502888-250MG
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride
Fórmula: C₈H₈BrF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31634833
Número CAS: 2244085-01-4
UN: 3265
ADR: 8,III