Print…
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC502887-1G PC502887-250MG
APOSPC502887-1GEA 609 EUR
APOSPC502887-1G APOSPC502887-250MG
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31634832
Número CAS: 2244083-48-3
UN: 3265
ADR: 8,III