Print…
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC502885-1G PC502885-250MG
APOSPC502885-1GEA 609 EUR
APOSPC502885-1G APOSPC502885-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Fórmula: C₇H₅BrFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31634830
Número CAS: 2244085-66-1
UN: 3265
ADR: 8,III