Print…
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC502883-1G PC502883-250MG
APOSPC502883-1GEA 609 EUR
APOSPC502883-1G APOSPC502883-250MG
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride
Fórmula: C₇H₅BrFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31634828
Número CAS: 2244087-75-8
UN: 3261
ADR: 8,III