Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502715-1G PC502715-250MG PC502715-100MG PC502715-5G
APOSPC502715-1GEA 290 EUR
APOSPC502715-1G APOSPC502715-250MG APOSPC502715-100MG APOSPC502715-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393770
Número CAS: 1261822-56-3