Print…
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502714-1G PC502714-250MG
APOSPC502714-1GEA 592 EUR
APOSPC502714-1G APOSPC502714-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso Molecular: 254.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399023
Número CAS: 1261453-43-3