Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502713-1G PC502713-250MG
APOSPC502713-1GEA 202 EUR
APOSPC502713-1G APOSPC502713-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₃
Peso Molecular: 240.564 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393799
Número CAS: 1261617-84-8