Print…
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC502689-1G PC502689-5G
APOSPC502689-1GEA 40.6 EUR
APOSPC502689-1G APOSPC502689-5G
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₃
Peso Molecular: 299.041 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110912
Número CAS: 1131594-45-0