Print…
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502675-1G PC502675-5G
APOSPC502675-1GEA 75.4 EUR
APOSPC502675-1G APOSPC502675-5G
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Peso Molecular: 188.583 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204128
Número CAS: 327056-75-7