Print…
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502609-1G PC502609-5G PC502609-250MG
APOSPC502609-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502609-1G APOSPC502609-5G APOSPC502609-250MG
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso Molecular: 238.591 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203726
Número CAS: 26107-79-9