Print…
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502607-1G PC502607-5G
APOSPC502607-1GEA 168 EUR
APOSPC502607-1G APOSPC502607-5G
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso Molecular: 238.591 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203770
Número CAS: 378231-19-7