Print…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502528-1G PC502528-250MG PC502528-5G
APOSPC502528-1GEA 58 EUR
APOSPC502528-1G APOSPC502528-250MG APOSPC502528-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅F₅O₂
Peso Molecular: 228.116 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31561152
Número CAS: 2244080-89-3