2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC502526-1G
PC502526-250MG
PC502526-5G
APOSPC502526-1GEA
58
EUR
APOSPC502526-1G
APOSPC502526-250MG
APOSPC502526-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula:
C₈H₂F₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD22580791 Número CAS: 1404194-78-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |