Print…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502521-1G PC502521-250MG
APOSPC502521-1GEA 567 EUR
APOSPC502521-1G APOSPC502521-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃F₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31561154
Número CAS: 2244086-99-3