Print…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502516-1G PC502516-250MG PC502516-5G
APOSPC502516-1GEA 522 EUR
APOSPC502516-1G APOSPC502516-250MG APOSPC502516-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂F₅NO
Peso Molecular: 223.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28791009
Número CAS: 1806305-45-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III