Print…
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50251-1G PC50251-250MG PC50251-5G
APOSPC50251-1GEA 0 EUR
APOSPC50251-1G APOSPC50251-250MG APOSPC50251-5G
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878200
Número CAS: 207989-04-6