Print…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502502-1G PC502502-250MG PC502502-5G
APOSPC502502-1GEA 435 EUR
APOSPC502502-1G APOSPC502502-250MG APOSPC502502-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃F₅O₃
Peso Molecular: 242.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31561167
Número CAS: 2244079-72-7