Print…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502486-1G PC502486-250MG PC502486-5G
APOSPC502486-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502486-1G APOSPC502486-250MG APOSPC502486-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂F₅NO
Peso Molecular: 223.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28791014
Número CAS: 1803789-95-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III