Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502476-1G PC502476-250MG
APOSPC502476-1GEA 0 EUR
APOSPC502476-1G APOSPC502476-250MG
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene
Fórmula: C₉H₆F₄O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30184382
Número CAS: 2168352-66-5