Print…
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502465-1G PC502465-5G PC502465-10G
APOSPC502465-1GEA 219 EUR
APOSPC502465-1G APOSPC502465-5G APOSPC502465-10G
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃BrF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22551456
Número CAS: 1129541-09-8