Print…
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502440-1G PC502440-250MG
APOSPC502440-1GEA 609 EUR
APOSPC502440-1G APOSPC502440-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23132693
Número CAS: 1374772-55-0