Print…
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC502434-1G PC502434-25G PC502434-5G
APOSPC502434-1GEA 45.1 EUR
APOSPC502434-1G APOSPC502434-25G APOSPC502434-5G
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₃BrClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062425
Número CAS: 886502-80-3