2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC502428-1G
PC502428-250MG
APOSPC502428-1GEA
623
EUR
APOSPC502428-1G
APOSPC502428-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula:
C₈H₃F₅O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD31561151 Número CAS: 1309597-49-6 |