Print…
3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502426-1G PC502426-250MG
APOSPC502426-1GEA 1090 EUR
APOSPC502426-1G APOSPC502426-250MG
3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
3,6-Difluoro-2-iodoaniline
Fórmula: C₆H₄F₂IN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28789179
Número CAS: 1582732-86-2