Print…
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC502419-10G PC502419-1G PC502419-5G
APOSPC502419-10GEA 708 EUR
APOSPC502419-10G APOSPC502419-1G APOSPC502419-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₂BrF₃O₂
Peso Molecular: 254.989 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25956267
Número CAS: 118829-12-2