Print…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502415-1G PC502415-250MG PC502415-5G
APOSPC502415-1GEA 493 EUR
APOSPC502415-1G APOSPC502415-250MG APOSPC502415-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Peso Molecular: 241.005 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756730
Número CAS: 1260825-79-3