Print…
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502373-1G PC502373-250MG
APOSPC502373-1GEA 1760 EUR
APOSPC502373-1G APOSPC502373-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈FIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30830103
Número CAS: 2090747-09-2