Print…
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC502341-1G PC502341-250MG PC502341-5G
APOSPC502341-1GEA 440 EUR
APOSPC502341-1G APOSPC502341-250MG APOSPC502341-5G
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Fórmula: C₉H₇BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11182355
Número CAS: 23384-75-0