Print…
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502340-1G PC502340-250MG
APOSPC502340-1GEA 474 EUR
APOSPC502340-1G APOSPC502340-250MG
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄NO
Peso Molecular: 195.114 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20723017
Número CAS: 206546-19-2