Print…
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502337-1G PC502337-250MG
APOSPC502337-1GEA 609 EUR
APOSPC502337-1G APOSPC502337-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₃
Peso Molecular: 286.003 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28737947
Número CAS: 1805591-69-8