Print…
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502336-1G PC502336-250MG PC502336-5G
APOSPC502336-1GEA 560 EUR
APOSPC502336-1G APOSPC502336-250MG APOSPC502336-5G
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Fórmula: C₇H₃F₄NO₃
Peso Molecular: 225.097 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22580776
Número CAS: 206546-18-1