Print…
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502333-1G PC502333-250MG PC502333-5G
APOSPC502333-1GEA 596 EUR
APOSPC502333-1G APOSPC502333-250MG APOSPC502333-5G
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₃
Peso Molecular: 286.003 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22580935
Número CAS: 1417566-72-3