Print…
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC502325-1G PC502325-250MG PC502325-5G
APOSPC502325-1GEA 279 EUR
APOSPC502325-1G APOSPC502325-250MG APOSPC502325-5G
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Fórmula: C₉H₇BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07847871
Número CAS: 135206-83-6