Print…
2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenacyl bromide
PC50232-1G PC50232-250MG
APOSPC50232-1GEA 493 EUR
APOSPC50232-1G APOSPC50232-250MG
2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₄Br₂ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28733989
Número CAS: 1804382-39-5
UN: 3261
ADR: 8,III