Print…
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50230-1G PC50230-250MG PC50230-5G
APOSPC50230-1GEA 0 EUR
APOSPC50230-1G APOSPC50230-250MG APOSPC50230-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆FIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18396991
Número CAS: 345963-96-4