Print…
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502287-1G PC502287-250MG PC502287-5G
APOSPC502287-1GEA 145 EUR
APOSPC502287-1G APOSPC502287-250MG APOSPC502287-5G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Fórmula: C₁₀H₆BrF₂NO
Peso Molecular: 274.062 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29761120
Número CAS: 2089319-24-2