Print…
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC50228-1G PC50228-250MG PC50228-5G
APOSPC50228-1GEA 0 EUR
APOSPC50228-1G APOSPC50228-250MG APOSPC50228-5G
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClFNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26032776
Número CAS: 1551793-37-3
UN: 3261
ADR: 8,III