Print…
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC502274-1G PC502274-500MG
APOSPC502274-1GEA 458 EUR
APOSPC502274-1G APOSPC502274-500MG
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅Cl₂FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28133674
Número CAS: 1806353-99-0