Print…
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50223-100MG PC50223-1G PC50223-250MG
APOSPC50223-100MGEA 134 EUR
APOSPC50223-100MG APOSPC50223-1G APOSPC50223-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08544284
Número CAS: 215788-34-4