Print…
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502224-1G PC502224-250MG PC502224-5G
APOSPC502224-1GEA 58 EUR
APOSPC502224-1G APOSPC502224-250MG APOSPC502224-5G
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30730320
Número CAS: 2149601-02-3