Print…
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502223-1G PC502223-250MG
APOSPC502223-1GEA 567 EUR
APOSPC502223-1G APOSPC502223-250MG
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₃NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30730319
Número CAS: 2149597-24-8