Print…
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502211-1G PC502211-250MG
APOSPC502211-1GEA 545 EUR
APOSPC502211-1G APOSPC502211-250MG
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₅BF₅·K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18861751
Número CAS: 1632070-90-6