Print…
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50221-1G PC50221-25G PC50221-5G
APOSPC50221-1GEA 0 EUR
APOSPC50221-1G APOSPC50221-25G APOSPC50221-5G
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene
Fórmula: C₈H₄BrF₅O
Ponto de ebulição: 91…91 °C (50 mm Hg)
Densidade: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040941
Número CAS: 56425-85-5