Print…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502205-1G PC502205-250MG PC502205-5G
APOSPC502205-1GEA 522 EUR
APOSPC502205-1G APOSPC502205-250MG APOSPC502205-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₃BrF₅NO
Peso Molecular: 292.001 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28738216
Número CAS: 1804896-67-0