Print…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502201-1G PC502201-250MG
APOSPC502201-1GEA 719 EUR
APOSPC502201-1G APOSPC502201-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Fórmula: C₇H₂BrF₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28738353
Número CAS: 1807187-83-2