Print…
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC50220-1G PC50220-250MG PC50220-5G
APOSPC50220-1GEA 352 EUR
APOSPC50220-1G APOSPC50220-250MG APOSPC50220-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClFI
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18089307
Número CAS: 1263377-64-5