Print…
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502192-1G PC502192-250MG
APOSPC502192-1GEA 151 EUR
APOSPC502192-1G APOSPC502192-250MG
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₆BF₄·K
Peso Molecular: 216.025 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112714
Número CAS: 2126821-95-0