Print…
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoro-3-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC502180-1G PC502180-250MG PC502180-5G
APOSPC502180-1GEA 79.9 EUR
APOSPC502180-1G APOSPC502180-250MG APOSPC502180-5G
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₄O₄S₂
Peso Molecular: 326.673 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16883063
Número CAS: 1027345-07-8
UN: 1760
ADR: 8 III